Learn More
3-Iodoprop-1-ène, TRC
Code produit 30396753
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30396753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI1192301G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodoprop-1-ene
CAS 556-56-9
Formule moléculaire C3H5I
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ICC=C
Nom IUPAC 3-iodoprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 167.98
Poids de la formule 167.9436