Learn More
Acide 3-iodopropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327785 5 g 5g
11337785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02655.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-76-4
Formule moléculaire C3H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.98
Numéro MDL MFCD00002765
Clé InChI KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
CID PubChem 8856
Nom IUPAC 3-iodopropanoic acid
SMILES OC(=O)CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodopropionic acid
Point de fusion 80°C to 83°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1699514
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 199.98
Pourcentage de pureté 99%