Learn More
3-iodopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450837 25 g 25g
11440837 5 g 5g
11460837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23225.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 204.998 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-90-7
Formule moléculaire C5H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 204.998
Numéro MDL MFCD00023553
Clé InChI XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
CID PubChem 70714
Nom IUPAC 3-iodopyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodopyridine
Point de fusion 53°C to 56°C
Point d’ébullition 90°C to 92°C (14 mmHg)
Point d’éclair 106°C (222°F)
Quantité 25 g
Beilstein 106059
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 205
Pourcentage de pureté 99%