Learn More
3-iodotétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10285474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285474 1 g Flacon en verre ambré 1g
10623455 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76011DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 121138-01-0
Formule moléculaire C4H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 198.00
Numéro MDL MFCD09878873
Clé InChI BKIQORJIKOPRCG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-iodotetrahydrofuran, 3-iodo-tetrahydro-furan, furan, tetrahydro-3-iodo, 3-iodanyloxolane, iodotetrahydrofuran
CID PubChem 22139264
Nom IUPAC 3-iodooxolane
SMILES IC1CCOC1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 3-Iodotetrahydrofuran
% min. CAS 96.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Point d’ébullition 110°C
Poids de la formule 198
Pourcentage de pureté 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.