Learn More
3-iodothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15234754 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15234754 5 g -
15224754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15234754 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443380050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10486-61-0 | C4H3IS | 210.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-61-0
Formule moléculaire C4H3IS
Poids moléculaire (g/mol) 210.03
Numéro MDL MFCD00037901
Clé InChI WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
CID PubChem 66332
Nom IUPAC 3-iodothiophène
SMILES IC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodothiophene
Point de fusion -13.0°C
Densité 2.0660g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 78°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 2.066
Poids de la formule 210.03
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Iodothiophene, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.