Learn More
3-Iodotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494443 50 g 50g
11399469 100 g 100g
11404453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10999.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-95-6 | C7H7I | 218.037 g/mol
3-Iodotoluene was used in the preparartion of indene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-iodotoluène a été utilisé dans l’élaboration de dérivés d’indène.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans le benzène, l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-95-6
Formule moléculaire C7H7I
Poids moléculaire (g/mol) 218.037
Numéro MDL MFCD00001050
Clé InChI VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodotoluene, m-iodotoluene, benzene, 1-iodo-3-methyl, m-tolyl iodide, m-methyliodobenzene, toluene, m-iodo, 3-methylphenyl iodide, unii-2h574ir35g, 1-iodo-3-methyl-benzene, m-iodo-toluen
CID PubChem 12268
Nom IUPAC 1-iodo-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodotoluene
Point de fusion -27°C
Densité 1.698
Point d’ébullition 80°C to 82°C (10 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.604
Quantité 50 g
Beilstein 1903634
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water. Soluble in benzene,alcohol and ether.
Poids de la formule 218.04
Pourcentage de pureté 99%