Learn More
Acide 3-isobutyl-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Isobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 769132-77-6 |
| Formule moléculaire | C9 H14 N2 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-6(2)4-7-5-8(9(12)13)11(3)10-7/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1cc(C(=O)O)n(C)n1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-méthyl-5-(2-méthylpropyl)pyrazole-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.22 |
| Poids de la formule | 182.106 |