Learn More
3-Isobutyl-1-Méthylxanthine, MP Biomedicals™
Code produit 11495222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495222 250 mg 250mg
11485222 100 mg 100mg
11405232 1 g 1g
11415232 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11495222 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02195262.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.80€
    90.30€ / 250mg
    Économisez 4.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Connu sous le nom d'IBMX. 3-Isobutyl-1-Méthylxanthine, MP Biomedicals est un inhibiteur puissant et non spécifique des phosphodiestérases cAMP et cGMP, nettement plus efficace que la théophylline. Cette inhibition active la PKA, entraînant une diminution de la prolifération et une augmentation de celle-ci.
Un inhibiteur non spécifique de l'adénosine 3' ,5' - la phosphodiestérase monophosphate cyclique (cAMP PDE)4, nettement plus efficace que la théophylline. Inhibe également les phosphodiestérases du cGMP. L'IBMX inhibe la PDE des nucléotides cycliques, ce qui entraîne une inhibition subséquente de l'hydrolyse des nucléotides cycliques et, par conséquent, une accumulation d'AMP cyclique et de guanosine 3'.' ,5' -monophosphate cyclique.
  • Inhibe la libération de 5-hydroxytryptamine induite par la phényléphrine à partir des cellules épithéliales neuroendocrines de la muqueuse des voies respiratoires (IC50 : 1,3 μM)
  • Agit comme antagoniste des récepteurs de l'adénosine
  • Inhibe les canaux ioniques de la jonction neuromusculaire, des cellules GH3 et des cellules musculaires lisses vasculaires
  • Induit la libération de calcium à partir des réserves intracellulaires des neurones sensoriels.
  • Inhibe la croissance des cellules cancéreuses in vivo et in vitro chez la souris
Identifiants chimiques
CAS 28822-58-4
Formule moléculaire C10H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.25
Numéro MDL MFCD00005584
Clé InChI APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
CID PubChem 3758
ChEBI CHEBI:43253
Nom IUPAC 1-méthyle-3-(2-méthylpropyl)-2,3,6,7-tétrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spécification
Point de fusion 195 °C à 202 °C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.25
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Isobutyl-1-methylxanthine