Learn More
3-isobutyl-1-méthylxanthine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Isobutyl-1-methylxanthine |
| CAS | 28822-58-4 |
| Formule moléculaire | C10 H14 N4 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-3-(2-méthylpropyl)-7H-purine-2,6-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.24 |
| Poids de la formule | 222.1117 |