Learn More
3-Isobutylisoxazole-5-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30180380
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180380 50 mg 50mg
30179846 500 mg 500mg
30180021 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB44903850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 910321-93-6
Formule moléculaire C8H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Nom IUPAC 3-(2-methylpropyl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES CC(C)Cc1cc(on1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isobutylisoxazole-5-carboxylic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-5(2)3-6-4-7(8(10)11)12-9-6/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Poids de la formule 169.0739