Learn More
3-Isochromanone, TRC
Code produit 30403011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403011 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI790403500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isochromanone
CAS 4385-35-7
Formule moléculaire C9H8O2
Quantité 500 mg
Synonyme NSC 160530, 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one, 1,4-Dihydroisochromen-3-one, 1H-2-Benzopyran-3(4H)-one, 2-Hydroxymethylphenylacetic Acid Lactone, 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-one, 3,6-Dihydro-4,5-benzo-2-pyrone, delta-Lactone (7CI) (alpha-Hydroxy-o-tolyl)acetic Acid, delta-Lactone 2-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4H,5-6H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2CO1
Nom IUPAC 1,4-dihydroisochrome-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Poids de la formule 148.0524