Learn More
3-Isocyanato--méthyl--phénylfurane,5-méthyl-2-phénylfurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10678694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10678694 1 g Flacon en verre ambré 1g
10002124 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49706DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 898289-18-4
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Numéro MDL MFCD09025851
Clé InChI GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
CID PubChem 18525836
Nom IUPAC 3-isocyanato-5-méthyl-2-phénylfuran
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%