Learn More
(3-isocyanatopropyl)triéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10279093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10279093 100 g Flacon en verre -
10688414 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10279093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391901000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24801-88-5
Formule moléculaire C10H21NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 247.37
Numéro MDL MFCD00051459
Clé InChI FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
CID PubChem 90613
Nom IUPAC triéthoxy(3-isocyanatopropyl)silane
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 130.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 247.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane