Learn More
3-Isoniazide, TRC
Code produit 30137804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137804 10 g 10g
17901345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137804 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82146010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-53-7
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Synonyme Nicotinic Acid Hydrazide, Nicotinohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, 3-Pyridinecarbohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Hydrazide, 3-Pyridoylhydrazine;
Nom IUPAC pyridine-3-carbohydrazide
SMILES C(C=1C=CC=NC1)(=O)NN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isoniazid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Poids de la formule 137.0589