Learn More
Acide 3-isopropylbenzèneboronique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358316 250 mg 250mg
11338316 1 g 1g
11348316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15530.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 216019-28-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216019-28-2
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.01
Numéro MDL MFCD01074634
Clé InChI QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
CID PubChem 2773478
Nom IUPAC acide (3-propan-2-ylphényl)boronique
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼75°C to 80°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 3090001
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté 99%