Learn More
3-Kétopalmitoyl-CoA, TRC
Code produit 30395890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30395890 0.5 mg 0.50mg
30395760 1 mg -
30406225 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395890 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK1980030.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34619-89-1
Formule moléculaire C37H64N7O18P3S
Poids moléculaire (g/mol) 1019.93
Synonyme 3-Oxohexadecanoyl-CoA, 3-Oxopalmitoyl-CoA, S-(3-Ketohexadecanoyl)coenzyme A, beta-Ketopalmitoyl-coenzyme A
Nom IUPAC S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoylamino]éthyl] 3-oxohexadécanocanethioate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ketopalmitoyl-CoA
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H64N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25(45)20-28(47)66-19-18-39-27(46)16-17-40-35(50)32(49)37(2,3)22-59-65(56,57)62-64(54,55)58-21-26-31(61-63(51,52)53)30(48)36(60-26)44-24-43-29-33(38)41-23-42-34(29)44/h23-24,26,30-32,36,48-49H,4-22H2,1-3H3,(H,39,46)(H,40,50)(H,54,55)(H,56,57)(H2,38,41,42)(H2,51,52,53)/t26-,30-,31-,32+,36-/m1/s1
Poids de la formule 1019.3241