Learn More
Clinisafe™ Récipient de 3 litres pour déchets cliniques
Code produit 17641645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Rouge
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon unitSize
17641645 Rouge 20 pièces
17651645 Jaune 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17641645 Fournisseur Clinisafe™ Code fournisseur 50102415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.15€
    88.06€ / 20 pièces
    Économisez 3.09€
    3% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les récipients Clinisafe™ sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets cliniques.
  • Clinisafe™ offre une solution de gestion durable des déchets cliniques sur le marché, qui réduit votre empreinte carbone et vous aide à atteindre le niveau zéro déchet.
  • Le récipient Clinisafe™ de 3 litres est spécialement conçu pour permettre l’élimination sûre des déchets cliniques non tranchants. La gamme de récipients de déchets cliniques Clinisafe™ a été conçue pour contenir les déchets anatomiques et de laboratoire.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Élimination des récipients NSP usagés
    • Grande zone de remplissage
    • Système de fermeture temporaire et finale
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni
Couleur de bouchon Rouge
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 314 x 630 x 783 mm
Quantité 20/Carton
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants
Type de produit Conteneur à déchets