Learn More
3-Acide maléimidopropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428098
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15428098 1 g 1g
15438098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61536.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7423-55-4 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
3-Maleimidopropionic acid is a sulfhydryl reactive heterobifunctional crosslinking reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-maléimidopropionique est un réactif de réticulation hétérobifonctionnel réactif au sulfhydryle.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le diméthylformamide, l’alcool et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7423-55-4
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Numéro MDL MFCD00043030
Clé InChI IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-maleimidopropionic acid, 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoic acid, n-maleoyl-beta-alanine, 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 2-cooh, n-carboxyethylmaleimide, 3-maleimdepropionicacid, pubchem11845, acmc-209otw
CID PubChem 573621
Nom IUPAC Acide 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Maleimidopropionic acid
Point de fusion 108°C to 112°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 1528952
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,dimethyl formamide,alcohol and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 169.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide