Learn More
Ester N-hydroxysuccinimide d’acide 3-Maléimidopropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497675
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15497675
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27329.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.209 g/mol
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester is a reagent that is widely used for generating stable maleimide-activated carrier proteins that can spontaneously react with sulfhydryls. Alternatively these relatively stable maleimide-activated intermediates may be lyophilized and stored for later conjugation to a hapten.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ester N-hydroxysuccinimide d’acide 3-maléimidopropionique : réactif utilisé pour générer des protéines porteuses stables activées par le maléimide pouvant réagir spontanément avec les sulfhydryles. Ces intermédiaires activés par le maléimide relativement stables peuvent être lyophilisés et stockés pour une conjugaison ultérieure à un haptène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’abri des oxydants puissants, de la chaleur, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55750-62-4
Formule moléculaire C11H10N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 266.209
Numéro MDL MFCD00043141
Clé InChI JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
CID PubChem 4620597
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 266.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Maleimidopropionicacid N-hydroxysuccinimide ester