Learn More
3-Maleimidopropionic Acid, TRC
Code produit 30477836
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477836 250 mg 250mg
30470586 1 g 1g
30483005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM140750250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7423-55-4
Formule moléculaire C7 H7 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 169.13
Nom IUPAC 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Maleimidopropionic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Poids de la formule 169.0375