Learn More
3-Mercapto-1,2,4-triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404474
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404474 5 g 5g
11414474 25 g 25g
11424474 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404474 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13120.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3179-31-5 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
3-Mercapto-1,2,4-triazole was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-mercapto-1,2,4-triazole a été utilisé dans une étude pour concevoir une sonde à diffusion Raman exaltée de surface pour une détection rapide et précise des marqueurs d’ADN.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3179-31-5
Formule moléculaire C2H3N3S
Poids moléculaire (g/mol) 101.13
Numéro MDL MFCD00005229
Clé InChI AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
CID PubChem 2723802
SMILES S=C1NNC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-1,2,4-triazole
Point de fusion 217°C to 224°C
Quantité 5 g
Beilstein 107731
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Nom IUPAC 1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Poids de la formule 101.13
Pourcentage de pureté 98%