Learn More
3-Mercapto-1,2-propanediol, Serva Electrophoresis™
Code produit 11832050
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11832050 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11832050 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 2863701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 96-27-5
Formule moléculaire C3H8O2S
Numéro MDL MFCD00004879
Quantité 50 mL
Synonyme 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
Clé InChI PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)CS
Nom IUPAC 3-sulfanylpropane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 108.16
CID PubChem 7291
ChEBI CHEBI:74537