Learn More
3-Mercapto-1,2-propanediol, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315249 50 g 50g
11325249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18948.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
It generally used as a size-regulating capping agent for nanocrystals. 1-Thioglycerol is also used in bacteriology experiments to induce the synthesis of porphyrin compounds in aerobically growing Escherichia coli. Also used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol, probe for the study of lymphocyte activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est généralement utilisé comme agent de bouchage régulant la taille des nanocristaux. Le 1-thioglycérol est également utilisé dans des expériences bactériologiques pour induire la synthèse de composés de porphyrine chez l’Escherichia coli en croissance de manière aérobie. Également utilisé pour étudier la photoluminescence sensible au pH des nanocristaux CdTe fermés au thiol aqueux. Le 1-thioglycérol est utilisé pour développer et tester des copolymères fonctionnalisés au thiol. Le 1-thioglycérol est utilisé comme agent post-modification dans la génération des foldamères peptidiques non classiques. Substitut potentiel du 2-mercaptoéthanol, sonde pour l’étude de l’activation lymphocytaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et le benzène. Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique, stockez à l’écart de l’eau / de l’humidité et de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-27-5
Formule moléculaire C3H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 108.16
Numéro MDL MFCD00004879
Clé InChI PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
CID PubChem 7291
ChEBI CHEBI:74537
Nom IUPAC 3-sulfanylpropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-1,2-propanediol
Densité 1.247
Point d’ébullition 117°C to 119°C (5 mmHg)
Point d’éclair 149°C (300°F)
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2SH
Indice de réfraction 1.511
Quantité 50 g
Beilstein 1732046
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9335
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and benzene. Soluble in acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 108.16
Pourcentage de pureté ≥90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylmaleimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide