Learn More
3-mercapto-1,2-propanediol, solution aqueuse à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511181 100 mL Flacon en verre 100mL
10204890 25 mL Flacon en verre 25mL
13408338 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10511181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125521000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-27-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C3H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 108.16
Numéro MDL MFCD00004879
Clé InChI PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
CID PubChem 7291
ChEBI CHEBI:74537
Nom IUPAC 3-sulfanylpropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-1, 2-propanediol
% min. CAS 88.0, 8.0
% max. CAS 92.0, 12.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 118.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.5073
Quantité 100 mL
Beilstein 01,519
Merck Index 15,9488
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 108.16
Pourcentage de pureté ≥88%
Forme physique Solution visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol