Learn More
3-Mercapto-hexanol,1-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10410252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10410252 5 mL Flacon en verre 5mL
10051881 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10410252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347560050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51755-83-0
Formule moléculaire C6H14OS
Poids moléculaire (g/mol) 134.23
Numéro MDL MFCD00792515
Clé InChI TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
CID PubChem 521348
ChEBI CHEBI:77690
Nom IUPAC 3-sulfanylhexan-1-ol
SMILES CCCC(CCO)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-1-hexanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3C(CH2)2CH(SH)(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.4790 to 1.481
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.,soluble in organic solvents (most)
Poids de la formule 134.23
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Mercapto-1-hexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.