Learn More
3-Mercapto-2-methylpropanoic Acid, TRC
Code produit 30483779
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483779 1 g 1g
30471340 5 g 5g
30475431 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2539501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26473-47-2
Formule moléculaire C4 H8 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Synonyme (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Captopril Imp. C (EP), Isobutyric acid, β-mercapto- (4CI), Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl- (8CI), 3-Mercapto-2-methylpropanoic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid
Nom IUPAC 2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 120.0245
Pourcentage de pureté >95%