Learn More
3-mercapto-2-pentanone, 98 %, stab. Avec 0,1 % de carbonate de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454807 5 g 5g
11440457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21797.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 67633-97-0 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67633-97-0
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.194
Numéro MDL MFCD02093290
Clé InChI SZECUQRKLXRGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-mercapto-2-pentanone, 2-pentanone, 3-mercapto, 3-mercaptopentan-2-one, fema no. 3300, 3-mercapto-2-penanone, 2-pentanone,3-mercapto, acmc-1b6ys, 2-pentanone, 3-mercapto-7ci,9ci
CID PubChem 62237
Nom IUPAC 3-sulfanylpentane-2-one
SMILES CCC(C(=O)C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-2-pentanone
Note relative au nom stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Densité 0.988
Indice de réfraction 1.466
Quantité 5 g
Numéro UN UN3336
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 118.19
Pourcentage de pureté 98%