Learn More
3-Mercapto-2-pentanone, TRC
Code produit 30467570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467570 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM257098100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-2-pentanone
CAS 67633-97-0
Formule moléculaire C5H10OS
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C(=O)C)S
Nom IUPAC 3-sulfanylpentane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 118.2
Poids de la formule 118.0452