Learn More
3-Mercapto-3-méthyl-1-butanol, TRC
Code produit 30467966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30467966 250 mg 250mg
30474547 50 mg 50mg
30467040 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30467966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM257583250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34300-94-2
Formule moléculaire C5H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 120.21
Synonyme 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol (ACI), 3-Mercapto-3-methylbutanol, 3-Methyl-3-sulfanylbutan-1-ol, 3-Sulfanyl-3-methylbutan-1-ol
Nom IUPAC 3-méthyl-3-sulfanylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(S)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 120.0609