Learn More
3-Mercapto-3-méthyl-1-hexanol, TRC
Code produit 30476983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476983 100 mg 100mg
30476711 50 mg 50mg
30464341 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476983 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM257595100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307964-23-4
Formule moléculaire C7H16OS
Poids moléculaire (g/mol) 148.27
Synonyme 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
Nom IUPAC 3-méthyl-3-sulfanylhexan-1-ol
SMILES CCCC(C)(S)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 148.0922