Learn More
Ester éthylique de l'acide 3-mercapto-3-méthylbutanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2385411-18-5 |
| Formule moléculaire | C7 H14 O2 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)(C)S |
| Nom IUPAC | 3-méthyl-3-sulfanylbutanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.25 |
| Poids de la formule | 162.071 |