Learn More
3-Mercaptolactic Acid, TRC
Code produit 30481263
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30481263 100 mg 100mg
30482446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM253440100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2614-83-7
Formule moléculaire C3H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 122.14
Synonyme 2-Hydroxy-3-mercaptopropanoic Acid, 3-MercaptoLactic Acid, 2-Hydroxy-3-mercaptopropanoic Acid, Hydroxycysteine, β-Mercaptolactic Acid
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES OC(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercaptolactic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,4,7H,1H2,(H,5,6)
Poids de la formule 122.0038