Learn More
3-Mercaptolactic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Mercaptolactic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O3S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,4,7H,1H2,(H,5,6) |
| Poids de la formule | 122.0038 |