Learn More
Acide 3-mercaptopropionique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10153220 100 mL 100mL
10675362 500 mL 500mL
15224624 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10153220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125531000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-96-0
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004897
Clé InChI DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
CID PubChem 6514
ChEBI CHEBI:44111
Nom IUPAC Acide 3-sulfanylpropanoïque
SMILES C(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercaptopropionic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.0°C to 19.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2180g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 111.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 124°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4910 to 1.4930
Quantité 100 mL
Beilstein 03,299
Gravité spécifique 1.218
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Mercaptopropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.