Learn More
Acide 3-mercaptopropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440803
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440803 100 g 100g
11450803 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440803 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13261.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
3-Mercaptopropionic acid is widely used in food and beverage industries as a flavoring agent. It is used in the production of PVC stabilizers, which are used as chain transfer agents in polymerizations. It can be used as primary or secondary, color stabilizer in combination with phenolic antioxidant for polymers. It acts as a sulfide ion equivalent and is utilized in the preparation of diaryl sulfide from aryl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-mercaptopropionique est largement utilisé dans les industries alimentaires et des boissons comme aromatisant. Il est utilisé dans la production de stabilisants en PVC, qui sont utilisés comme agents de transfert de chaîne dans les polymérisations. Il peut être utilisé comme stabilisateur de couleur primaire ou secondaire en association avec un antioxydant phénolique pour les polymères. Il agit comme équivalent d’ions sulfurés et est utilisé dans la préparation du sulfure de diaryle à partir de l’iodure d’aryle.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, au benzène et à l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-96-0
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.139
Numéro MDL MFCD00004897
Clé InChI DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
CID PubChem 6514
ChEBI CHEBI:44111
Nom IUPAC Acide 3-sulfanylpropanoïque
SMILES C(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Mercaptopropionic acid
Point de fusion 17°C to 19°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 110°C to 111°C (15 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Formule linéaire HSCH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.492
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 773807
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,benzene and ether.
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Mercaptopropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropionicacid