Learn More
(3-mercaptopropyl)triméthoxysilane, 85 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10524121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10524121 50 g Flacon en verre 50g
10219273 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10524121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174650500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4420-74-0
Formule moléculaire C6H16O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 196.34
Numéro MDL MFCD00004901
Clé InChI UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
CID PubChem 20473
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropane-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4410 to 1.443
Quantité 50 g
Beilstein 10, 148A
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene
Viscosité 2 mPa.s ( 20°C)
Poids de la formule 196.34
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.