Learn More
3-Méthanesulfinylpropan-1-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methanesulfinylpropan-1-amine |
| CAS | 196200-06-3 |
| Formule moléculaire | C4 H11 N O S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3-(Methylsulfinyl)-1-propanamine, ()-3-(Methylsulfinyl)propylamine, 3-Aminopropyl Methyl Sulfoxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NOS/c1-7(6)4-2-3-5/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)CCCN |
| Nom IUPAC | 3-méthylsulfinylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.201 |
| Poids de la formule | 121.056 |