Learn More
Acide 3-(méthanesulfonyl)phénylboronique, 98 %, Acros Organics™
Code produit 15269906 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15269906 1 g 1g
15209926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15269906 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454240010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 373384-18-0
Formule moléculaire C7H9BO4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Clé InChI HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
CID PubChem 2773542
Nom IUPAC Acide (3-méthylsulfonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid
Point de fusion 102.0°C to 110.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.02
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.