Learn More
3-Méthanethiosulfonyl-N,N-diméthylpropionamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methanethiosulfonyl-N,N-dimethylpropionamide |
| CAS | 359436-82-1 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O3 S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO3S2/c1-7(2)6(8)4-5-11-12(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)CCSS(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | N,N-diméthyl-3-méthylsulfonylsulfanylpropanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.3 |
| Poids de la formule | 211.0337 |