Learn More
3-Méthoxy-2-aminobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-2-aminobenzamide |
| CAS | 106782-78-9 |
| Formule moléculaire | C8H10N2O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Amino-m-anisamide, 2-Amino-3-methoxy-benzamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)N)c1N |
| Nom IUPAC | 2-amino-3-méthoxybenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
| Poids de la formule | 166.0742 |