Learn More
3-Méthoxy-2-méthyl-N-phénylbenzamide-d3, TRC
Code produit 30468447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468447 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30468447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM264602100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide
CAS 1020719-60-1
Formule moléculaire C15 2H3 H12 N O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2
Nom IUPAC 3-méthoxy-N-phényl-2-(tridéutériométhyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 244.3
Poids de la formule 244.1291