Learn More
Acide 3-méthoxy-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319505 10 g 10g
11329505 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319505 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18729.09
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 55289-06-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid is used as a Corey-Bakshi-Shibata oxazaborolidine catalyst for asymmetric reduction and asymmetric synthesis. It is used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is also used in desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-méthoxy-2-méthylbenzoïque est utilisé comme catalyseur Corey-Bakshi-Shibata oxazaborolidine pour la réduction asymétrique et la synthèse asymétrique. Il est utilisé dans la réduction asymétrique des cétones prochirales. D’autres applications incluent la synthèse énantiosélective des acides α ; -hydroxy, α ;- amino-acides, C2 symétriques ferrocényl diols et propargyl alcools. Il est également utilisé dans la réduction de désymétrification conduisant à (S)-4-hydroxycyclohexénone.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55289-06-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD02094039
Clé InChI JPCISVSOTKMFPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-o-toluic acid, 2-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl, 2-methyl-3-methoxybenzoic acid, pubchem4976, acmc-209lm1, ksc269c9h, 2-methyl-3-methoxy-benzoic acid
CID PubChem 7021483
Nom IUPAC Acide3-méthoxy-2-méthylbenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Quantité 10 g
Beilstein 510395
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%