Learn More
Acide 3-méthoxy-2-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30474255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474255 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3298532.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 55289-06-0
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1C
Nom IUPAC Acide3-méthoxy-2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063