Learn More
3-Méthoxy-2-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-2-nitropyridine |
| CAS | 20265-37-6 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 75°C to 76°C |
| Couleur | Marron à jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Formule moléculaire | C6H6N2O3 |
| Quantité | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Methoxy-2-nitropyridine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.