Learn More
3-méthoxy-2 -(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437307 250 mg 250mg
15427307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34367.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53982-03-9
Formule moléculaire C8H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.153
Numéro MDL MFCD13185675
Clé InChI PBJBDVWRFMTPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-methoxybenzotrifluoride, 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzenamine
CID PubChem 13750439
Nom IUPAC 3-méthoxy-2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Couleur Jaune
Indice de réfraction 1.506
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 191.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide