Learn More
3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate, TRC
Code produit 30468512
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468512 500 mg 500mg
30470388 2.5 g 2.50g
30466502 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331833500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103429-90-9
Formule moléculaire C8H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
Nom IUPAC (3-methoxy-3-methylbutyl) acetate
SMILES COC(C)(C)CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3
Poids de la formule 160.1099