Learn More
3-Méthoxy-4-méthyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-un Hydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one Hydrate |
| CAS | 1400897-64-4 |
| Formule moléculaire | C4H7N3O2 •H2O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazol-3-one Hydrate, 5-Methoxy-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one Hydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7N3O2.H2O/c1-7-3(8)5-6-4(7)9-2;/h1-2H3,(H,5,8);1H2 |
| SMILES | CN(C(OC)=NN1)C1=O.O |
| Nom IUPAC | 5-méthoxy-4-méthyl-1,2,4-triazol-3-ol ; hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.12 |
| Poids de la formule | 147.0644 |