Learn More
3-Methoxy-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30780907
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30780907 25 g
30775712 5 g
30766059 100 g
30766464 1 g
30773863 500 g
30777955 250 mg
30779793 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30780907 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1068125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-methylaniline
CAS 16452-01-0
Formule moléculaire C8H11NO
Numéro MDL MFCD00025371
Quantité 25 g
SMILES C1=C(N)C=CC(=C1OC)C
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Pourcentage de pureté 98%