Learn More
3-méthoxy-4-méthylaniline, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419550
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419550 250 mg -
11429550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419550 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50362.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16452-01-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxy-4-methylaniline, afforded by an electrophilic substitution, using the 2-methoxy-substituted iron complex sail followed by oxidative cyclization with concomitant aromation of the resulting iron complex. It is used to produce 8-methoxy-7-methylalloxazine. This reaction will need solvent ethanol, H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-méthoxy-4-méthylaniline, obtenue par substitution électrophile, à l’aide de la voile complexe en fer substitué par 2-méthoxy suivie d’une cyclisation oxydative avec l’aromation concomitante du complexe en fer qui en résulte. Elle est utilisée pour produire de la 8-méthoxy-7-méthylalloxazine. Cette réaction nécessitera de l’éthanol solvant, H2O
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16452-01-0
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00025371
Clé InChI ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-cresidine, benzenamine, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl aniline, ccris 4606, unii-v82scc5x3q, 5-amino-2-methylanisole, 5-amino-2-methyl-anisol, 2-methoxy-4-aminotoluene, 3-methoxy-4-methyl-aniline, v82scc5x3q
CID PubChem 27882
Nom IUPAC 3-methoxy-4-methylaniline
SMILES COC1=CC(N)=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-methylaniline
Point de fusion 56°C to 60°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥99%