Learn More
3-Méthoxy-4-méthylaniline, TRC
Code produit 30134615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134615 1 g 1g
30133855 5 g 5g
30004099 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3324101G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16452-01-0
Formule moléculaire C8 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 137.179
Synonyme 3-Methoxy-4-methylbenzenamine, (3-Methoxy-4-methylphenyl)amine, 2-Methoxy-4-aminotoluene, 3-Methoxy-4-toluidine, 3-Methoxy-p-toluidine, 4-Amino-2-methoxytoluene, 4-Methyl-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-methylanisole
Nom IUPAC 3-méthoxy-4-méthyl-aniline
SMILES COc1cc(N)ccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-methylaniline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Poids de la formule 137.0841